Tlačiť
2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2-Cyclopropoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR908570-1G OR908570-250MG
APOSOR908570-1GEA 344.48 EUR
APOSOR908570-1G APOSOR908570-250MG
2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₁BO₃
Mw: 260.136 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16994462
Číslo CAS: 1119090-11-7