Tlačiť
5-(Methoxycarbonyl)furan-2-boronic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (5-(Methoxycarbonyl)furan-2-yl)boronic acid
OR908408-1G OR908408-250MG
APOSOR908408-1GEA 116.16 EUR
APOSOR908408-1G APOSOR908408-250MG
5-(Methoxycarbonyl)furan-2-boronic acid 95%
5-(Methoxycarbonyl)furan-2-boronic acid
Vzorec: C₆H₇BO₅
Mw: 169.928 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16660203
Číslo CAS: 876189-20-7