Tlačiť
3-tert-Butyl-4-hydroxybenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzoic acid
OR908194-1G OR908194-5G
APOSOR908194-1GEA 101.34 EUR
APOSOR908194-1G APOSOR908194-5G
3-tert-Butyl-4-hydroxybenzoic acid 97%
3-tert-Butyl-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Mw: 194.227 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016535
Číslo CAS: 66737-88-0