Tlačiť
Methyl 3-(acetyloxy)benzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR908186-1G OR908186-5G
APOSOR908186-1GEA 282.4 EUR
APOSOR908186-1G APOSOR908186-5G
Methyl 3-(acetyloxy)benzoate 98%
Methyl 3-(acetyloxy)benzoate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Mw: 194.184 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00092814
Číslo CAS: 24781-23-5