Tlačiť
4-(Isopropylsulphanyl)benzoic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR908181-1G OR908181-5G
APOSOR908181-1GEA 307.23 EUR
APOSOR908181-1G APOSOR908181-5G
4-(Isopropylsulphanyl)benzoic acid 96%
4-(Isopropylsulphanyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂S
Mw: 196.266 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09735126
Číslo CAS: 13205-50-0