Tlačiť
4-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR908142-1G OR908142-5G
APOSOR908142-1GEA 86.12 EUR
APOSOR908142-1G APOSOR908142-5G
4-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Mw: 165.189 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01168919
Číslo CAS: 20876-99-7