Tlačiť
2-Methyleneglutaric acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR908110-1G OR908110-250MG
APOSOR908110-1GEA 689.93 EUR
APOSOR908110-1G APOSOR908110-250MG
2-Methyleneglutaric acid 96%
2-Methyleneglutaric acid
Vzorec: C₆H₈O₄
Teplota tavenia: 131…132 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD06208028
Číslo CAS: 3621-79-2