Tlačiť
2-Isopropoxy-2-phenylacetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR907836-1G OR907836-250MG
APOSOR907836-1GEA 455.84 EUR
APOSOR907836-1G APOSOR907836-250MG
2-Isopropoxy-2-phenylacetic acid 97%
2-Isopropoxy-2-phenylacetic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Mw: 194.227 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16661867
Číslo CAS: 5394-87-6