Tlačiť
Methyl 2-chloro-2-phenylacetate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR907812-25G OR907812-5G
APOSOR907812-25GEA 629.28 EUR
APOSOR907812-25G APOSOR907812-5G
Methyl 2-chloro-2-phenylacetate 98%
Methyl 2-chloro-2-phenylacetate
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Mw: 184.62 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040996
Číslo CAS: 7476-66-6