Tlačiť
(E)-3-Iodoacrylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR907662-10G OR907662-1G OR907662-5G
APOSOR907662-10GEA 1143.2 EUR
APOSOR907662-10G APOSOR907662-1G APOSOR907662-5G
(E)-3-Iodoacrylic acid 97%
(E)-3-Iodoacrylic acid
Vzorec: C₃H₃IO₂
Mw: 197.959 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09265244
Číslo CAS: 6372-02-7