Tlačiť
Isopropyl 3-cyanobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR907618-1G OR907618-5G
APOSOR907618-1GEA 249.15 EUR
APOSOR907618-1G APOSOR907618-5G
Isopropyl 3-cyanobenzoate 98%
Isopropyl 3-cyanobenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Mw: 189.211 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19981536
Číslo CAS: 110893-37-3