Tlačiť
Cyclohexylmethylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (Cyclohexylmethyl)boronic acid
OR907478-1G OR907478-5G
APOSOR907478-1GEA 68.1 EUR
APOSOR907478-1G APOSOR907478-5G
Cyclohexylmethylboronic acid 98%
Cyclohexylmethylboronic acid
Vzorec: C₇H₁₅BO₂
Mw: 142.004 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09878538
Číslo CAS: 27762-64-7