Cyclohexylmethylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá:
(Cyclohexylmethyl)boronic acid
OR907478-1G
OR907478-5G
APOSOR907478-1GEA
68.1
EUR
APOSOR907478-1G
APOSOR907478-5G
Cyclohexylmethylboronic acid 98%
Cyclohexylmethylboronic acid
Vzorec:
C₇H₁₅BO₂ Mw: 142.004 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09878538 Číslo CAS: 27762-64-7 |