Tlačiť
3-Nitrophenethyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(3-Nitrophenyl)ethanol
OR907330-1G OR907330-5G
APOSOR907330-1GEA 119.37 EUR
APOSOR907330-1G APOSOR907330-5G
3-Nitrophenethyl alcohol 97%
3-Nitrophenethyl alcohol
Vzorec: C₈H₉NO₃
Mw: 167.162 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010445
Číslo CAS: 52022-77-2