Tlačiť
Methyl 2,4,6-trimethylbenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR906550-1G OR906550-5G
APOSOR906550-1GEA 249.15 EUR
APOSOR906550-1G APOSOR906550-5G
Methyl 2,4,6-trimethylbenzoate 95%
Methyl 2,4,6-trimethylbenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
Mw: 178.228 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00184961
Číslo CAS: 2282-84-0