Tlačiť
Spiro[2.5]octan-6-ylmethanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR906089-100MG OR906089-250MG
APOSOR906089-100MGEA 122.57 EUR
APOSOR906089-100MG APOSOR906089-250MG
Spiro[2.5]octan-6-ylmethanol 97%
Spiro[2.5]octan-6-ylmethanol
Vzorec: C₉H₁₆O
Mw: 140.223 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11501505
Číslo CAS: 849671-56-3