Tlačiť
Monomethyl 3-methylglutarate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-Methoxy-3-methyl-5-oxopentanoic acid
OR905962-100G OR905962-25G
APOSOR905962-100GEA 463.85 EUR
APOSOR905962-100G APOSOR905962-25G
Monomethyl 3-methylglutarate 98%
Monomethyl 3-methylglutarate
Vzorec: C₇H₁₂O₄
Mw: 160.168 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631203
Číslo CAS: 27151-65-1