Tlačiť
3-[(Methoxymethoxy)methyl]phenylboronic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR905810-1G OR905810-5G
APOSOR905810-1GEA 208.29 EUR
APOSOR905810-1G APOSOR905810-5G
3-[(Methoxymethoxy)methyl]phenylboronic acid 96%
3-[(Methoxymethoxy)methyl]phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BO₄
Mw: 196.008 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22205753
Číslo CAS: 2096342-14-0