Tlačiť
Ethyl (2s)-2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR905661-1G OR905661-250MG
APOSOR905661-1GEA 397.91 EUR
APOSOR905661-1G APOSOR905661-250MG
Ethyl (2s)-2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoate 95%
Ethyl (2s)-2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832433
Číslo CAS: 935765-07-4