Tlačiť
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1H-pyrrole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR905315-1G OR905315-250MG
APOSOR905315-1GEA 778.69 EUR
APOSOR905315-1G APOSOR905315-250MG
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1H-pyrrole
Vzorec: C₁₁H₁₀ClN
Mw: 191.657 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02665246
Číslo CAS: 142044-87-9