Tlačiť
(2R,3S,4R,5S)-1-(But-1-yl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-(But-1-yl)deoxygalactonojirimycin, (2R,3S,4R,5S)-1-(But-1-yl)-2-(hydroxymethyl)-3,4,5-trihydroxypiperidine
OR9050T-5MG OR9050T-1MG OR9050T-25MG
APOSOR9050T-5MGEA 473.06 EUR
APOSOR9050T-5MG APOSOR9050T-1MG APOSOR9050T-25MG
(2R,3S,4R,5S)-1-(But-1-yl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
(2R,3S,4R,5S)-1-(But-1-yl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
An extremely potent & selective a-D-galactosidase inhibitor. Also a selective inhibitor of GlcCer synthesis.
Vzorec: C₁₀H₂₁NO₄
Mw: 219.278 g/mol
Teplota tavenia: 123…124 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00269939
Číslo CAS: 141206-42-0