(2R,3S,4R,5S)-1-(But-1-yl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
N-(But-1-yl)deoxygalactonojirimycin, (2R,3S,4R,5S)-1-(But-1-yl)-2-(hydroxymethyl)-3,4,5-trihydroxypiperidine
OR9050T-5MG
OR9050T-1MG
OR9050T-25MG
APOSOR9050T-5MGEA
473.06
EUR
APOSOR9050T-5MG
APOSOR9050T-1MG
APOSOR9050T-25MG
(2R,3S,4R,5S)-1-(But-1-yl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
(2R,3S,4R,5S)-1-(But-1-yl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
An extremely potent & selective a-D-galactosidase inhibitor. Also a selective inhibitor of GlcCer synthesis.
Vzorec:
C₁₀H₂₁NO₄ Mw: 219.278 g/mol Teplota tavenia: 123…124 °C Skladovacia teplota: Freezer |
Číslo MDL:
MFCD00269939 Číslo CAS: 141206-42-0 |