Ethyl 2-(4-bromoanilino)acetate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR903261-1G
OR903261-5G
APOSOR903261-1GEA
163.26
EUR
APOSOR903261-1G
APOSOR903261-5G
Ethyl 2-(4-bromoanilino)acetate 97%
Ethyl 2-(4-bromoanilino)acetate
Vzorec:
C₁₀H₁₂BrNO₂ Mw: 258.112 g/mol Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00461415 Číslo CAS: 2521-92-8 |