Methyl piperidine-1-carboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR903069-25G
OR903069-5G
APOSOR903069-25GEA
340.95
EUR
APOSOR903069-25G
APOSOR903069-5G
Methyl piperidine-1-carboxylate 98%
Methyl piperidine-1-carboxylate
Vzorec:
C₇H₁₃NO₂ Mw: 143.184 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09991718 Číslo CAS: 1796-27-6 |