Tlačiť
Methyl 6-hydroxy-1H-indole-2-carboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR902506-1G OR902506-250MG
APOSOR902506-1GEA 509.91 EUR
APOSOR902506-1G APOSOR902506-250MG
Methyl 6-hydroxy-1H-indole-2-carboxylate 95%
Methyl 6-hydroxy-1H-indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
Mw: 191.183 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11053690
Číslo CAS: 116350-38-0