Tlačiť
Methyl 4-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR902339-1G OR902339-5G
APOSOR902339-1GEA 172.48 EUR
APOSOR902339-1G APOSOR902339-5G
Methyl 4-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Methyl 4-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₉NO₂S
Teplota tavenia: 91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14694722
Číslo CAS: 501082-56-0