Tlačiť
2-(Ethylsulphanyl)aniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR902320-10G OR902320-1G OR902320-5G
APOSOR902320-10GEA 1013.42 EUR
APOSOR902320-10G APOSOR902320-1G APOSOR902320-5G
2-(Ethylsulphanyl)aniline 95%
2-(Ethylsulphanyl)aniline
Vzorec: C₈H₁₁NS
Mw: 153.245 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08691983
Číslo CAS: 13920-91-7