Tlačiť
3-bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Bromo-N-methylpyridin-2-amine
OR901758-1G OR901758-5G
APOSOR901758-1GEA 91.33 EUR
APOSOR901758-1G APOSOR901758-5G
3-bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
3-bromo-N-methylpyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₇BrN₂
Mw: 187.037 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07374349
Číslo CAS: 214977-38-5