Tlačiť
(5-Methoxycarbonyl-1-methylpyrrol-2-yl)boronic acid, pinacol ester 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR901449-1G OR901449-5G
APOSOR901449-1GEA 344.48 EUR
APOSOR901449-1G APOSOR901449-5G
(5-Methoxycarbonyl-1-methylpyrrol-2-yl)boronic acid, pinacol ester 96%
(5-Methoxycarbonyl-1-methylpyrrol-2-yl)boronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₂₀BNO₄
Mw: 265.113 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD29035415
Číslo CAS: 2377607-43-5