Tlačiť
2-Chloro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2-Chloro-3-methylphenyl)methanol
OR900817-1G OR900817-250MG
APOSOR900817-1GEA 331.26 EUR
APOSOR900817-1G APOSOR900817-250MG
2-Chloro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2-Chloro-3-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉ClO
Mw: 156.609 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12031743
Číslo CAS: 61563-27-7