Tlačiť
1-Chloro-3-(ethoxymethyl)benzene 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR900531-1G OR900531-5G
APOSOR900531-1GEA 175.05 EUR
APOSOR900531-1G APOSOR900531-5G
1-Chloro-3-(ethoxymethyl)benzene 96%
1-Chloro-3-(ethoxymethyl)benzene
Vzorec: C₉H₁₁ClO
Mw: 170.636 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23699511
Číslo CAS: 68578-50-7