Tlačiť
6-Methoxy-1-benzofuran 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-Methoxybenzofuran
OR900496-1G OR900496-250MG
APOSOR900496-1GEA 127.96 EUR
APOSOR900496-1G APOSOR900496-250MG
6-Methoxy-1-benzofuran 96%
6-Methoxy-1-benzofuran
Vzorec: C₉H₈O₂
Mw: 148.159 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11656393
Číslo CAS: 50551-63-8