Tlačiť
Methyl (2E)-3,4,4-trimethylpent-2-enoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR900482-1G OR900482-5G
APOSOR900482-1GEA 307.23 EUR
APOSOR900482-1G APOSOR900482-5G
Methyl (2E)-3,4,4-trimethylpent-2-enoate 98%
Methyl (2E)-3,4,4-trimethylpent-2-enoate
Vzorec: C₉H₁₆O₂
Mw: 156.222 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22586690
Číslo CAS: 16466-25-4