Tlačiť
1-Bromo-4-(cyclopropylmethoxy)benzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR900180-1G OR900180-5G
APOSOR900180-1GEA 258.72 EUR
APOSOR900180-1G APOSOR900180-5G
1-Bromo-4-(cyclopropylmethoxy)benzene 98%
1-Bromo-4-(cyclopropylmethoxy)benzene
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO
Mw: 227.098 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12138829
Číslo CAS: 412004-56-9