Tlačiť
1-Chloro-3-(methoxymethoxy)benzene 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR900139-1G OR900139-5G
APOSOR900139-1GEA 249.5 EUR
APOSOR900139-1G APOSOR900139-5G
1-Chloro-3-(methoxymethoxy)benzene 96%
1-Chloro-3-(methoxymethoxy)benzene
Vzorec: C₈H₉ClO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18311888
Číslo CAS: 91105-99-6