Tlačiť
6-Chloropyridine-2-sulphonic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-6-sulphopyridine
OR8995-100MG OR8995-1G
APOSOR8995-100MGEA 83.03 EUR
APOSOR8995-100MG APOSOR8995-1G
6-Chloropyridine-2-sulphonic acid
6-Chloropyridine-2-sulphonic acid
Vzorec: C₅H₄ClNO₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114209
Číslo CAS: 133145-15-0
OSN: 2585
ADR: 8,III