Tlačiť
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
OR8944-5G OR8944-100G OR8944-25G
APOSOR8944-5GEA 36.5 EUR
APOSOR8944-5G APOSOR8944-100G APOSOR8944-25G
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride
Vzorec: C₅H₉NO₂S·HCl
Teplota tavenia: 158 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00068022
Číslo CAS: 33305-08-7