Tlačiť
3-(Bromomethyl)phenyl acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8905-1G OR8905-5G OR8905-25G
APOSOR8905-1GEA 216.21 EUR
APOSOR8905-1G APOSOR8905-5G APOSOR8905-25G
3-(Bromomethyl)phenyl acetate
3-(Bromomethyl)phenyl acetate
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD08543447
Číslo CAS: 49617-80-3
OSN: 3265
ADR: 8,III