Tlačiť
3-Bromo-2-methylbenzoyl chloride, tech
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-6-(chlorocarbonyl)toluene, 2-Bromo-6-(chloroformyl)toluene
OR8865-1G OR8865-5G OR8865-25G
APOSOR8865-1GEA 49.74 EUR
APOSOR8865-1G APOSOR8865-5G APOSOR8865-25G
3-Bromo-2-methylbenzoyl chloride, tech
3-Bromo-2-methylbenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₆BrClO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08543466
Číslo CAS: 21900-48-1
OSN: 3265
ADR: 8,III