Tlačiť
7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-3-[7-(benzyloxy)-1H-indol-3-yl]propanoic acid
OR8850T-100MG OR8850T-10MG OR8850T-250MG
APOSOR8850T-100MGEA 315.68 EUR
APOSOR8850T-100MG APOSOR8850T-10MG APOSOR8850T-250MG
7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
Vzorec: C₁₈H₁₈N₂O₃
Teplota tavenia: 234,5…236.0 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00037969
Číslo CAS: 66866-40-8