Tlačiť
4'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Hydroxy-2-methoxyphenyl)ethanone, 4-Acetyl-3-methoxyphenol, 1-(4-Hydroxy-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
OR8814-1G OR8814-250MG
APOSOR8814-1GEA 132.59 EUR
APOSOR8814-1G APOSOR8814-250MG
4'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
4'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Mw: 166.174 g/mol
Teplota tavenia: 136…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00038750
Číslo CAS: 493-33-4