Tlačiť
4'-(Piperidin-4-ylcarbonyl)acetanilide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR8698-1G OR8698-250MG
APOSOR8698-1GEA 249.5 EUR
APOSOR8698-1G APOSOR8698-250MG
4'-(Piperidin-4-ylcarbonyl)acetanilide 97%
4'-(Piperidin-4-ylcarbonyl)acetanilide
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂O₂
Teplota tavenia: 167…170,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08690322
Číslo CAS: 124035-23-0