Tlačiť
N,N-Dimethyl-2-[2-(aminomethyl)phenoxy]ethylamine 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzylamine, N-{2-[2-(Aminomethyl)phenoxy]ethyl}-N,N-dimethylamine
OR8685-1G OR8685-250MG
APOSOR8685-1GEA 352.49 EUR
APOSOR8685-1G APOSOR8685-250MG
N,N-Dimethyl-2-[2-(aminomethyl)phenoxy]ethylamine 90%
N,N-Dimethyl-2-[2-(aminomethyl)phenoxy]ethylamine
Vzorec: C₁₁H₁₈N₂O
Mw: 194.273 g/mol
Teplota varu: 89…91 °C (0.2 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08690290
Číslo CAS: 91215-97-3
OSN: 2735
ADR: 8 III