Tlačiť
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(1-Methyl-1H-indol-4-yl)methylamine
OR8682-1G OR8682-250MG
APOSOR8682-1GEA 397.91 EUR
APOSOR8682-1G APOSOR8682-250MG
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole 97%
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂
Teplota tavenia: 43…47 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08690264
Číslo CAS: 864264-02-8
OSN: 3259
ADR: 8,III