Tlačiť
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (1-Methyl-1H-indol-6-yl)methylamine
OR8681-100MG OR8681-250MG OR8681-1G
APOSOR8681-100MGEA 106.3 EUR
APOSOR8681-100MG APOSOR8681-250MG APOSOR8681-1G
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂
Teplota tavenia: 46…48 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08690253
Číslo CAS: 864264-03-9
OSN: 3259
ADR: 8,III