Tlačiť
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(4-Formylphenyl)-4-methylhomopiperazine, 4-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzaldehyde
OR8679-1G OR8679-5G
APOSOR8679-1GEA 825.16 EUR
APOSOR8679-1G APOSOR8679-5G
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzaldehyde 97%
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₁₈N₂O
Mw: 218.295 g/mol
Teplota tavenia: 44…46 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08690314
Číslo CAS: 166438-86-4
OSN: 3259
ADR: 8 III