Tlačiť
N-Methyl-5-(aminomethyl)-7-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR8635-1G OR8635-250MG
APOSOR8635-1GEA 292.81 EUR
APOSOR8635-1G APOSOR8635-250MG
N-Methyl-5-(aminomethyl)-7-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine 90%
N-Methyl-5-(aminomethyl)-7-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
Vzorec: C₈H₁₀BrNO₂S
Mw: 264.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08690308
Číslo CAS: 886851-54-3
OSN: 2735
ADR: 8 III