Tlačiť
2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]-1H-pyrrole, 2-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrole
OR8606-1G OR8606-5G
APOSOR8606-1GEA 147.21 EUR
APOSOR8606-1G APOSOR8606-5G
2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
Vzorec: C₁₁H₁₀BrNO₂S
Teplota tavenia: 102…105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07364061
Číslo CAS: 290306-56-8