Tlačiť
4-Bromothiophene-3-boronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Bromothiophen-3-yl)boronic acid, 3-Bromothiophene-4-boronic acid
OR8555-1G OR8555-250MG
APOSOR8555-1GEA 54.95 EUR
APOSOR8555-1G APOSOR8555-250MG
4-Bromothiophene-3-boronic acid 97%
4-Bromothiophene-3-boronic acid
Vzorec: C₄H₄BBrO₂S
Teplota tavenia: 196…198 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06801663
Číslo CAS: 101084-76-8