Tlačiť
2,4,6-Trimethylanisole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8534-1G OR8534-25G OR8534-5G
APOSOR8534-1GEA 24.95 EUR
APOSOR8534-1G APOSOR8534-25G APOSOR8534-5G
2,4,6-Trimethylanisole
2,4,6-Trimethylanisole
Vzorec: C₁₀H₁₄O
Teplota varu: 36…44 °C (0,5 mm Hg)
Hustota: 0,953 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03092887
Číslo CAS: 4028-66-4