Tlačiť
4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2-methylthiazole
OR8527-1G OR8527-250MG OR8527-5G
APOSOR8527-1GEA 99.34 EUR
APOSOR8527-1G APOSOR8527-250MG APOSOR8527-5G
4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole 95%
4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole
Vzorec: C₄H₄BrNS
Mw: 178.05 g/mol
Teplota varu: 88…99 °C (16 mm Hg)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD06409945
Číslo CAS: 298694-30-1