Tlačiť
4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(tert-Butyl)-4-isocyanatobenzene
OR8491-1G OR8491-25G OR8491-5G
APOSOR8491-1GEA 43.72 EUR
APOSOR8491-1G APOSOR8491-25G APOSOR8491-5G
4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate 97%
4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec: C₁₁H₁₃NO
Teplota varu: 236…237 °C
Hustota: 0,986 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 98,9 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00040718
Číslo CAS: 1943-67-5
OSN: 2206
ADR: 6.1,III